Tlačiť
Volumetric flasks, class A
Dodávateľ: VITLAB
67604
612-3807EA 33.69 EUR
612-3807
Volumetric flasks, class A
Baňky Baňky odměrné
PMP (TPX®), transparent, with PP stopper.
  • Individually calibrated ring mark
  • Imprinted lot number
  • Complete with certificate
DIN EN ISO 1042
Certifikácie: DIN EN ISO 1042