Tlačiť
Caps, ERLENMEYER-CAP
Dodávateľ: LUDI
184115393 184115391 184115392
391-0951EA 65.29 EUR
391-0951 LUDI184115391 LUDI184115392
Caps, ERLENMEYER-CAP
Uzávěry Uzávěry k láhvím
Aluminium, anodised.
  • Springs made of chromium-nickel steel
  • Springs clamp against the outer wall of the vessel
  • Autoclavable