Tlačiť
Filtrační kapsle, AcroPak™ 300
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
12082 12085
515-0143EA 284.8 EUR
515-0143 PALL12085
Filtrační kapsle, AcroPak™ 300
Filtry Kapsle membránové filtrační
Filtration capsules for high airflow rate venting applications. Also useful for aggressive solvent filtration.
  • 100% integrity tested
PTFE hydrophobic membrane, PP housing.