Tlačiť
Kapsle pro tangeciální filtraci, Minimate™
Dodávateľ: Cytiva (Formerly Pall Lab)
OA010C12 OA030C12 OA100C12 OA001C12 OA003C12 OA050C12 OA070C12 OA300C12 OA500C12 OA990C12 OA005C12
516-6879EA 454.64 EUR
516-6879 516-6880 516-6881 515-0116 515-0117 515-0119 515-0120 515-0121 515-0122 515-0123 515-0118
Kapsle pro tangeciální filtraci, Minimate™
Filtry Tangenciální kazety
Jednorázové kapsle Minimate™ TFF s membránou Omega™ mohou provádět koncentrační procesy odsolování nebo výměnu pufru na stejném systému s minimálním zásahem uživatele a dosahují vysokých koncentračních faktorů v jediném kroku díky nízkému zádržnému objemu zařízení.
  • škálovatelné
  • funguje s řadou různých laboratorních přetlakových čerpadel
  • vysoká míra obnovení produktu
  • testováno na 100% integritu
Kapsle zpracují vzorky o objemu až 1 litr nebo efektivně koncentrují vzorky již od 5 ml.
Informace o dodávce: součástí dodávky je veškerý spojovacíMore Product Information