Tlačiť
Vacuum filter holders, PC
Dodávateľ: Sartorius
16508-B 16514-E 16517-E
611-0687EA 321.3 EUR
611-0687 611-0688 611-0689
Vacuum filter holders, PC
Zařízení filtrační
Filter holders made from PC for filtration of aqueous solutions, ideal for use with peristaltic pumps or syringes.
Max. Pressure 7 bar
* filter/prefilter