Tlačiť
Vakuové filtrační systémy, Nalgene®
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
130-4020 130-4045
513-1301EA 161.43 EUR
513-1301 513-1302
Vakuové filtrační systémy, Nalgene®
Filtry Nástavce filtrační
Cellulose nitrate membrane, upper: PP, lower: PS. Ready to use for microbial analysis, water quality or environmental testing.
  • Graduation on upper and lower parts
  • Easy retrieval of the membrane
* with grey grid