Tlačiť
Disposable earplugs, Laser Lite®
Dodávateľ: HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
3301105 3301106 1013047
111-0137EA 63.38 EUR
111-0137 111-0138 111-0395
Disposable earplugs, Laser Lite®
Chrániče zátkové Chrániče zátkové jednorázové
Laser Lite® earplugs offer optimal comfort for long-term wear.
  • Bright colours for high visibility
  • Self-adjusting foam to fit virtually every user
  • T-shape for easy insertion and wear
SNR: 35 dB
EN 352-2
Certifikácie: EN 352-2
Pozor: * One size fits all.