Tlačiť
Disposable earplugs, Max®
Dodávateľ: HONEYWELL SAFETY PRODUCTS
3301130 3301161 1013046
111-0139EA 82.23 EUR
111-0139 111-0140 111-0394
Disposable earplugs, Max®
Chrániče zátkové Chrániče zátkové jednorázové
Max® earplugs offer superior noise blocking performance in a disposable earplug.
  • Bell shape provides maximum ear comfort
  • Improved design is easier to insert
  • Smooth, soil resistant covering prevents dirt penetrating the surface prior to insertion
SNR: 37 dB
SNR: 37 dB
EN 352-2:2002
Certifikácie: EN 352-2:2002