Tlačiť
Staining jars
Dodávateľ: Hecht
631-9313EA 23.63 EUR
631-9313 631-9311 631-9310
Staining jars
Nádoby Nádoby pro barvení
Soda-lime glass.
  • Three versions
  • For 16 or 10 slides
  • Acc. to Hellendahl or Schiefferdecker
Suitable for standard microscope slides (76×26 mm).