Tlačiť
Sample containers with screw cap
Dodávateľ: VITLAB
130597 130297 130397 130497
216-3196EA 98.28 EUR
216-3196 216-3193 216-3194 216-3195
Sample containers with screw cap
Nádoby Nádoby víceúčelové
PFA, with PFA screw cap.
  • Good chemical resistance
  • Temperature resistant from −270 to +250 °C
For sample collection, storage and transport.
Pozor: *Výrobky na této stránce nespadají do oblasti působnosti směrnice EU 2019/904