Tlačiť
Caps
Dodávateľ: RIXIUS
8-1080-43 8-1080-48 8-1080-66-I 8-1080-82
216-3630EA 2.82 EUR
216-3630 216-3631 216-3632 216-3633
Caps
Uzávěry Uzávěry k láhvím
Metal, white.
  • Suitable for screw cap jars 216-3620 to 216-3624
  • Good leakproof properties
  • Convenient pack sizes