Tlačiť
Screw caps for laboratory bottles, DURAN®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
292391907 292392809 293382884 292391307 293382802 293382868
217-9209EA 21.75 EUR
217-9209 217-9212 215-1429 217-9208 215-1427 215-1428
Screw caps for laboratory bottles, DURAN®
Uzávěry Uzávěry k láhvím
PP, coloured, with lip seal.
  • For DIN GL threads
  • Heat resistant up to +140 °C
  • Autoclavable