Tlačiť
Inoculating loops, disposable, Microloops
Dodávateľ: MEDICAL WIRE EQUIPMENT
MW700/1 MW701/1 MW710/20
300-0500EA 289.2 EUR
300-0500 300-0511 300-0510
Inoculating loops, disposable, Microloops
Roztěrky Kličky a jehly inokulační
Sterile, disposable inoculating loops.
  • Colour coded plastic
  • Moderately flexible