Tlačiť
Byrety, pelety, boční a střední kohouty, Schellbach
Dodávateľ: HIRSCHMANN
354016060 354017060 354017560 354037060 354037560
612-4097EA 345.37 EUR
612-4097 612-4098 612-4099 612-4101 612-4103
Byrety, pelety, boční a střední kohouty, Schellbach
Byrety
DURAN®, class AS.
  • Calibrated to deliver 'Ex', conformity certified (DE-M marking) with dated batch identification
  • Schellbach stripe, ring marks at major graduations, blue graduations
  • Automatic zeroing, glass spindle and with intermediate stopcock with glass key or PTFE spindle
DIN EN ISO 385
Certifikácie: DIN EN ISO 385