Tlačiť
Laboratorní láhve, Premium, se šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Dodávateľ: DWK LIFE SCIENCES
1127075 1127076 1127077 1127078
215-2059EA 52.55 EUR
215-2059 215-2060 215-2061 215-2062
Laboratorní láhve, Premium, se šroubovacím uzávěrem, DURAN®
Láhve Láhve skleněné
DURAN®, borosilikátové sklo, třída 3,3, čiré.
  • Velmi dobrá chemická odolnost, vysoká odolnost proti tepelnému šoku (160 K)
  • Přesnost stupnice ±5%, s dodatečnou reverzní graduací pro čtení odebraných objemů
  • Kompletní systém zahrnuje láhev, uzávěr a vylévací kroužek vyhovuje standardům USP/FDA
Laboratorní láhev Premium je dalším krokem ve vývoji standardní laboratorní lahve. Stupnice na láhvi má přesnost ±5% a dodatečná reverzní stupnice umožňuje čtení aktuální úrovně naplnění a odebraných objemů. Láhev poskytuje vylepšenou bezpečnost a spolehlivost. Šroubovací uzávěr láhve je vysoce odolný proti teplotám a obsahuje namontovaný odlévací kroužek (vyrobený z TpCh260). Tento uzávěr lze použít při teplotách –196 až + 200 °C a také má silikonové těsnění potažené PTFE. Poskytuje výjimečné utěsnění pro kapalná a plynová média. Uzávěr a vylévací kroužek neobsahuje žádné barvy, takže pece, sušicí komory a sterilizační skříně nemohou být kontaminovány rozpuštěnými barvivy. Každá láhev je opatřena sledovacím kódem. Identifikátor šarže poskytuje užitečný odkaz na informace, jako je doba výroby, kvalita skla a shoda s normami. Na rozdíl od standardních lahví je k dodaným výrobkům dodáván i odpovídající certifikát.
With printed retrace code (batch identification).
Certifikácie: ISO 4796-1 a DIN ISO 718