Tlačiť
Waste Disposal Bags
Dodávateľ: SCANCELL FOLIEN VETRIEB
2502 18100080 2507
129-4910EA 476.94 EUR
129-4910 SCAC18100080 SCAC2507
Waste Disposal Bags
Sáčky Jednorázové odpadní sáčky
Ecological bags in HDPE or LDPE.
  • Tear resistant and recyclable
  • Non autoclavable