Tlačiť
UltraClear® Histology, J.T.Baker®
Dodávateľ: Avantor
Nebezpečí
3905.9010PEEA 75.31 EUR
3905.9010PE 3905.5000PE 3905.2500PE
UltraClear® Histology, J.T.Baker®
UltraClear®
Clearing agent for use in Histology and Cytology.
Teplota vzplanutia: 5 °C
Skladovacia teplota: Ambient
EINECS: 292-459-0
OSN: 3295
ADR: 3 III
IVDLogo
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance passes test
Aromates (as Xylene) max. 60 ppm
Solubility in Ethanol passes test
Solubility in Xylene passes test