Tlačiť
Murexide for complexometry, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Ammonium purpurate, Murexide triturate, Ammonium 5-(2,4,6-trioxoperhydropyrimidin-5-ylideneamino)barbiturate, Purpuric acid ammonium salt
33414-5G 33414-10G
33414-5GEA 55.35 EUR
33414-5G 33414-10G
Murexide for complexometry, Fluka™
Murexide
Vzorec: C₈H₈N₆O₆
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012777
Číslo CAS: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Suitability for Complexometry complying