Tlačiť
Sodium diphenylamine-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Sodium Diphenylaminesulphonate, Sodium N-phenylsulphanilate, Sodium (4-anilinobenzenesulphonate), Diphenylamine-4-sulphonic acid, sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
242969-25G 242969-5G
SIAL242969-25GEA 439.23 EUR
SIAL242969-25G SIAL242969-5G
Sodium diphenylamine-4-sulphonate, Sigma-Aldrich®
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036468
Číslo CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397