Tlačiť
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l aqueous solution, Supelco®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
MQ200
1.09193.0100 1.09193.0500
1.09193.0100EA 72.1 EUR
1.09193.0100 1.09193.0500
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 mol/l aqueous solution, Supelco®
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Mw: 692.54
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00036428
Číslo CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.01 g/cm3 (20 °C)
pH 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)