Tlačiť
2-Methyl-1-butene-3-yne ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylbut-1-en-3-yne
L06111.06 L06111.14
L06111.06EA 114.72 EUR
L06111.06 L06111.14
2-Methyl-1-butene-3-yne ≥97%
2-Methyl-1-butene-3-yne
Purity: 97% CAS No.: 78-80-8 Molecular Formula: C5H6 Formula Weight: 66.10 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: -45°(-49°F) Refractive Index: 1.4180 Odour: Pungent Melting Point: -113° Boiling Point: 32-33° Beilstein Reference: 969175 UN No.: 3295 MDL No.: MFCD00008599
Vzorec: C₅H₆
Teplota varu: 32…33 °C
Teplota tavenia: –113 °C
Hustota: 0,694
Teplota vzplanutia: –45 °C (–49 °F)
Číslo MDL: MFCD00008599
Číslo CAS: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
OSN: 3295
ADR: 3,I