Tlačiť
6-Bromoquinaldine ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H27447.14 H27447.06
H27447.14EA 256.32 EUR
H27447.14 H27447.06
6-Bromoquinaldine ≥97%
6-Bromoquinaldine
Purity: 97% CAS No.: 877-42-9 Molecular Formula: C10H8BrN Formula Weight: 222.08 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00079724
Vzorec: C₁₀H₈BrN
Teplota tavenia: 100…103 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00079724
Číslo CAS: 877-42-9