Sodium diphenylamine-4-sulphonate 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonymá:
Sodium Diphenylaminesulphonate, Sodium N-phenylsulphanilate, Sodium (4-anilinobenzenesulphonate), Diphenylamine-4-sulphonic acid, sodium salt
A19768.06
A19768.14
A19768.06EA
80.22
EUR
A19768.06
A19768.14
Sodium diphenylamine-4-sulphonate 98%
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Purity: 98%
CAS No.: 6152-67-6
Molecular Formula: C12H10NNaO3S
Formula Weight: 271.27
MDL No.: MFCD00036468
Vzorec:
C₁₂H₁₀NNaO₃S Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036468 Číslo CAS: 6152-67-6 EINECS: 228-165-6 Merck Index: 13,07397 |