Tlačiť
1,2,4-Triazole ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
A11597.14 A11597.22 A11597.36
A11597.14EA 51.34 EUR
A11597.14 A11597.22 A11597.36
1,2,4-Triazole ≥99%
1,2,4-Triazole
Purity: 99% CAS No.: 288-88-0 Molecular Formula: C2H3N3 Formula Weight: 69.07 Flash Point: 158°(316°F) Melting Point: 118-122° Boiling Point: 260° Beilstein Reference: 104767 Merck Reference: 14,9605 MDL No.: MFCD00005228
Vzorec: C₂H₃N₃
Teplota varu: 260 °C
Teplota tavenia: 118…122 °C
Hustota: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 158 °C (316 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005228
Číslo CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 14,9605