1-Ethylquinaldinium iodide ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A10584.22
A10584.14
A10584.06
A10584.22EA
651.42
EUR
A10584.22
A10584.14
A10584.06
1-Ethylquinaldinium iodide ≥97%
1-Ethylquinaldinium iodide
Purity: 97%
CAS No.: 606-55-3
Molecular Formula: C12H14IN
Formula Weight: 299.16
Melting Point: 231° dec.
MDL No.: MFCD00031829
Vzorec:
C₁₂H₁₄IN Teplota tavenia: 231 °C (rozkl.) Hustota: 1,689 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00031829 Číslo CAS: 606-55-3 EINECS: 210-120-7 |