Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M vodný roztok
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
30562.18
30562.30
30562.18EA
80.63
EUR
30562.18
30562.30
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex) 0.025 M vodný roztok
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
CAS No.: 14634-91-4
Molecular Formula: C36H24FeN6O4S
Formula Weight: 692.53
Physical Form: Liquid
Appearance: Red
Vzorec:
C₃₆H₂₄FeN₆SO₄ Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00036428 Číslo CAS: 14634-91-4 EINECS: 238-676-6 |