Tlačiť
Ferroin (1,10-Phenanthroline-ferrous sulphate-complex) 0.025 M aqueous solution
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Tris(1,10-phenanthroline)iron (II) sulphate, Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate
422251000 422255000
ACRO422251000EA 80.91 EUR
ACRO422251000 ACRO422255000
Ferroin (1,10-Phenanthroline-ferrous sulphate-complex) 0.025 M aqueous solution
Ferroin (1,10-phenanthrolineferrous sulphate complex)
Vzorec: C₃₆H₂₄FeN₆SO₄
Mw: 692.54
Hustota: 1.006 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036428
Číslo CAS: 14634-91-4
EINECS: 238-676-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Dark red Liquid
Concentration 0.024 to 0.026 M (w/v in water)
Suitability (for use as ind. for Fe) Passes test