Pararosaniline hydrochloride 98%, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Basic Parafuchsin, 4,4'-(4-Iminocyclohexa-2,5-dienylidenemethylene)dianiline hydrochloride, [4-[Bis(4-aminophenyl)methylidene]-1-cyclohexa-2,5-dienylidene]azanium chloride, Basic Fuchsin hydrochloride, Parafuchsin hydrochloride, Pararosaniline chloride, Basic Red 9, 4,4'-((4-Iminocyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)methylene)dianiline hydrochloride, Paramagenta hydrochloride
416800250
416800050
416801000
ACRO416800250EA
136.59
EUR
ACRO416800250
ACRO416800050
ACRO416801000
Pararosaniline hydrochloride 98%, pure
Pararosaniline hydrochloride
Vzorec:
C₁₉H₁₈ClN₃ Mw: 323.82 Teplota tavenia: 268…270 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00001657 Číslo CAS: 569-61-9 EINECS: 209-321-2 |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Green to dark green Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤10 % (110°C, 1 h) |
HPLC | ≥97.5 % |
UV Lambda max | 543 to 549 nm (c=0.0003%, 50% EtOH) |