Tlačiť
Quinaldine red, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 2-(2-(4-Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolinium iodide, 2-(4-(Dimethylamino)styryl)-1-ethylquinolin-1-ium iodide
377510050 377510250 377511000
ACRO377510050EA 102.69 EUR
ACRO377510050 ACRO377510250 ACRO377511000
Quinaldine red, pure
Quinaldine red
Vzorec: C₂₁H₂₃IN₂
Mw: 430.33
Teplota tavenia: 240 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00011968
Číslo CAS: 117-92-0
EINECS: 204-221-5
Merck Index: 12,08230
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Grey to green-black to dark blue Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies