Tlačiť
2-Methyl-1-butene-3-yne 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Methylbut-1-en-3-yne
336480100 336480500
ACRO336480100EA 150.82 EUR
ACRO336480100 ACRO336480500
2-Methyl-1-butene-3-yne 98%
2-Methyl-1-butene-3-yne
Vzorec: C₅H₆
Teplota varu: 32 °C
Teplota tavenia: –113 °C
Hustota: 0,69 g/cm³
Teplota vzplanutia: –45 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00008599
Číslo CAS: 78-80-8
EINECS: 201-144-9
OSN: 3295
ADR: 3,I
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4140 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %