Tlačiť
Sodium diphenylamine-4-sulphonate, pure indicator grade, redox indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: Sodium Diphenylaminesulphonate, Sodium N-phenylsulphanilate, Sodium (4-anilinobenzenesulphonate), Diphenylamine-4-sulphonic acid, sodium salt
222220050 222220250
ACRO222220050EA 115.52 EUR
ACRO222220050 ACRO222220250
Sodium diphenylamine-4-sulphonate, pure indicator grade, redox indicator
Sodium diphenylamine-4-sulphonate
Vzorec: C₁₂H₁₀NNaO₃S
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036468
Číslo CAS: 6152-67-6
EINECS: 228-165-6
Merck Index: 13,07397
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Off-white to beige to light grey Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Sensitivity (as indicator) Passes test