Tlačiť
Murexide ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
206890250 206890050 206891000 206895000
ACRO206890250EA 240.67 EUR
ACRO206890250 ACRO206890050 ACRO206891000 ACRO206895000
Murexide ACS
Murexide
Vzorec: C₈H₈N₆O₆
Teplota tavenia: >300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00012777
Číslo CAS: 3051-09-0
EINECS: 221-266-6
Merck Index: 13,06330
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Bordeaux to red-purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Suitability (as complexom. indicator) Passes test