Tlačiť
1,2,4-Triazole 99.5%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 1,2,4-1H-Triazole, 1H-1,2,4-Triazole
139280050 139280250 139281000 139285000
ACRO139280050EA 27.76 EUR
ACRO139280050 ACRO139280250 ACRO139281000 ACRO139285000
1,2,4-Triazole 99.5%
1,2,4-Triazole
Vzorec: C₂H₃N₃
Teplota varu: 260 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 119…122 °C
Hustota: 1,394 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 140 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005228
Číslo CAS: 288-88-0
EINECS: 206-022-9
Merck Index: 12,09735
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Powder and/or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 119 to 122 °C
Water ≤0.2 % (K.F.)
HPLC ≥99.4 %