Tlačiť
Tritolyl phosphate (mixture of isomers) ≥98% ortho-isomers <1%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A17433.AP A17433.0F
A17433.APEA 69.39 EUR
A17433.AP A17433.0F
Tritolyl phosphate (mixture of isomers) ≥98% ortho-isomers <1%
Tritolyl phosphate (mixture of isomeres)
Purity: 98% CAS No.: 1330-78-5 Molecular Formula: C21H21O4P Formula Weight: 368.37 Flash Point: 250°(482°F) Odour: Odourless Boiling Point: 265°/10mm Merck Reference: 14,9763 UN No.: 2574 MDL No.: MFCD02102116
Vzorec: C₂₁H₂₁O₄P
Teplota varu: 265 °C (10 mmHg)
Teplota tavenia: –40 °C
Hustota: 1,167
Teplota vzplanutia: 250 °C (482 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02102116
Číslo CAS: 1330-78-5
EINECS: 215-548-8
OSN: 2574
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,9763