Tlačiť
o,o,o-Tritolyl phosphate 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Tri-o-tolyl phosphate, o,o,o-Tricresyl phosphate, Tris(2-methylphenyl) phosphate, o,o,o-TCP
366461000 366465000 366460250
ACRO366461000EA 215.1 EUR
ACRO366461000 ACRO366465000 ACRO366460250
o,o,o-Tritolyl phosphate 96%
o,o,o-Tritolyl phosphate
Vzorec: C₂₁H₂₁O₄P
Mw: 368.37
Teplota varu: 410 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: –25 °C
Hustota: 1.2 g/cm³
Teplota vzplanutia: 225 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041906
Číslo CAS: 78-30-8
EINECS: 201-103-5
OSN: 2574
ADR: 6.1 II
Merck Index: 12,09893
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5580 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %