Tlačiť
Nitroterephthalic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 2-Nitroterephthalic acid
B25043.06 B25043.14 B25043.22
B25043.06EA 70.2 EUR
B25043.06 B25043.14 B25043.22
Nitroterephthalic acid ≥99%
Nitroterephthalic acid
Purity: 99% CAS No.: 610-29-7 Molecular Formula: C8H5NO6 Formula Weight: 211.13 Melting Point: 270-272° MDL No.: MFCD00007141
Vzorec: C₈H₅NO₆
Teplota tavenia: 270…272 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007141
Číslo CAS: 610-29-7
EINECS: 210-217-4