Copper(II) hydroxide stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
289787-1KG
289787-250G
SIAL289787-1KGEA
181.31
EUR
SIAL289787-1KG
SIAL289787-250G
Copper(II) hydroxide stabilizovaný, Sigma-Aldrich®
Copper(II) hydroxide
Vzorec:
H₂CuO₂ Hustota: 3,37 g/cm³ (20 °C) |
Číslo MDL:
MFCD00010968 Číslo CAS: 20427-59-2 EINECS: 243-815-9 OSN: 3288 ADR: 6.1,III Merck Index: 12,02709 |