Tlačiť
Carboxymethyl cellulose sodium salt, medium viscosity, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
21902-1KG 21902-250G
SIAL21902-1KGEA 293.22 EUR
SIAL21902-1KG SIAL21902-250G
Carboxymethyl cellulose sodium salt, medium viscosity, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Vzorec: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081472
Číslo CAS: 9004-32-4
Merck Index: 12,01877