Tlačiť
Carboxymethyl cellulose sodium salt, low viscosity, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C9481-1KG C9481-500G
SIALC9481-1KGEA 881.27 EUR
SIALC9481-1KG SIALC9481-500G
Carboxymethyl cellulose sodium salt, low viscosity, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Vzorec: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081472
Číslo CAS: 9004-32-4
Merck Index: 12,01877