Tlačiť
Carboxymethyl cellulose sodium salt, low viscosity, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C5678-1KG C5678-2.5KG
SIALC5678-1KGEA 287.2 EUR
SIALC5678-1KG SIALC5678-2.5KG
Carboxymethyl cellulose sodium salt, low viscosity, Sigma-Aldrich®
Carboxymethyl cellulose sodium salt
Vzorec: [C₆H₇O₂(OH)x(OCH₂COONa)y]n
Teplota tavenia: 300 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00081472
Číslo CAS: 9004-32-4
Merck Index: 12,01877