Tlačiť
4-Hydroxyphthalic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
412130050 412130250
ACRO412130050EA 137.99 EUR
ACRO412130050 ACRO412130250
4-Hydroxyphthalic acid 98%
4-Hydroxyphthalic acid
Vzorec: C₈H₆O₅
Mw: 182.13
Teplota varu: 386
Teplota tavenia: 191…194 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00013984
Číslo CAS: 610-35-5
EINECS: 210-221-6
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %