4-Aminophthalic acid 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L03333.03
L03333.06
L03333.03EA
83.03
EUR
L03333.03
L03333.06
4-Aminophthalic acid 98%
4-Aminophthalic acid
Purity: 98%
CAS No.: 5434-21-9
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Odour: Odourless
Melting Point:
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Teplota tavenia: >300 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00013985 Číslo CAS: 5434-21-9 EINECS: 226-596-4 |