Tlačiť
Alizarin complexone ∼85% for the determination of fluorine, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
05590-1G 05590-5G
05590-1GEA 264.74 EUR
05590-1G 05590-5G
Alizarin complexone ∼85% for the determination of fluorine, Fluka™
Alizarin complexone
Vzorec: C₁₉H₁₅NO₈
Teplota tavenia: 185 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001202
Číslo CAS: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance complying
Assay 80.0 - 120.0 %
Appearance of the solution complying
Loss on drying (110°C) Max. 10 %
Absorption maximum 422 - 432 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 75