Tlačiť
Alizarin complexone, (max. 10% H₂O)
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: Alizarin-3-methyliminodiacetic acid, 2,2'-(((3,4-Dihydroxy-9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-2-yl)methyl)azanediyl)diacetic acid, 3,4-dihydroxyanthraquinon-2-ylmethyliminodi(acetic acid), Alizarine-3-methylamine-N,N-diacetic acid
A16699.03 A16699.06
A16699.03EA 126.98 EUR
A16699.03 A16699.06
Alizarin complexone, (max. 10% H₂O)
Alizarin complexone
CAS No.: 3952-78-1 Molecular Formula: C19H15NO8 Formula Weight: 385.33 Melting Point: 180-182° Beilstein Reference: 2190028 MDL No.: MFCD00001202
Vzorec: C₁₉H₁₅NO₈
Mw: 385.33
Teplota tavenia: 180…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001202
Číslo CAS: 3952-78-1
EINECS: 223-544-2