Tlačiť
Thymolphthalein, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
114553-10G 114553-50G
SIAL114553-10GEA 88.25 EUR
SIAL114553-10G SIAL114553-50G
Thymolphthalein, Sigma-Aldrich®
Thymolphthalein
Vzorec: C₂₈H₃₀O₄
Teplota tavenia: 253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005909
Číslo CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542