Tlačiť
Thymolphthalein, pure indicator
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
151460100 151460500 151462500
ACRO151460100EA 76.51 EUR
ACRO151460100 ACRO151460500 ACRO151462500
Thymolphthalein, pure indicator
Thymolphthalein
Vzorec: C₂₈H₃₀O₄
Mw: 430.54
Teplota tavenia: 251…253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005909
Číslo CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤1 %
Sulfated ash ≤0.5 %
Visual transition interval from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)