Tlačiť
Thymolphthalein ACS
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Synonymá: 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-o-tolyl)phthalide, 3,3-Bis(4-hydroxy-5-isopropyl-2-methylphenyl)isobenzofuran-1(3H)-one
420950100 420950250 420951000 420955000
ACRO420950100EA 74.21 EUR
ACRO420950100 ACRO420950250 ACRO420951000 ACRO420955000
Thymolphthalein ACS
Thymolphthalein
Vzorec: C₂₈H₃₀O₄
Teplota tavenia: 251…253 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00005909
Číslo CAS: 125-20-2
EINECS: 204-729-7
Merck Index: 12,09542
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Visual transition interval from pH 8.8 (colorless) to pH 10.5 (blue)
Clarity of solution passes test