Tlačiť
Xylenol orange tetrasodium salt indicator for metal titration, Fluka™
Dodávateľ: Honeywell Chemicals
Synonymá: Xylenol orange water soluble, 2,2',2'',2'''-((((1,1-Dioxido-3H-benzo[c][1,2]oxathiole-3,3-diyl)bis(6-hydroxy-5-methyl-3,1-phenylene))bis(methylene))bis(azanetriyl))tetraacetic acid, sodium salt (1:4)
33825-1G 33825-5G
33825-1GEA 58.97 EUR
33825-1G 33825-5G
Xylenol orange tetrasodium salt indicator for metal titration, Fluka™
Xylenol orange tetrasodium salt
Vzorec: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Teplota tavenia: 195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044293
Číslo CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Identity (IR) complying
Change range complying
Sulfated ash Max. 50 %
Absorption maximum 575 - 585 nm
Absorbtion (1%/1cm) Min. 400
Suitability for Complexometry complying
Test of sensitivity complying