Tlačiť
Xylenol orange tetrasodium salt, Supelco®
Dodávateľ: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.08677.0001 1.08677.0005
1.08677.0001EA 154.43 EUR
1.08677.0001 1.08677.0005
Xylenol orange tetrasodium salt, Supelco®
Xylenol orange tetrasodium salt
Vzorec: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Teplota tavenia: ∼210 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044293
Číslo CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Solubility 510 g/l (20 °C)
Molar Mass 760.59 g/mol
Bulk Density 250 kg/m3
pH 8.1 (10 g/l, H2O, 20 °C)