Tlačiť
Xylenol orange tetrasodium salt, water soluble, pure
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
211220010 211220050 211220100 211220500
ACRO211220010EA 67.39 EUR
ACRO211220010 ACRO211220050 ACRO211220100 ACRO211220500
Xylenol orange tetrasodium salt, water soluble, pure
Xylenol orange tetrasodium salt
Vzorec: C₃₁H₂₈N₂Na₄O₁₃S
Teplota tavenia: 210 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00044293
Číslo CAS: 3618-43-7
EINECS: 222-805-8
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Red-brown to dark brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
Loss on drying ≤10.0 % (110°C, 1 h)
UV Lambda max 575 to 585 nm (0.1N NaOH)
Suitability (for Zn titration) Passes test